Få mere at vide
4-Nitrobenzaldehyd, Mikromol™
Artikelnummer. 17930526
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17930526 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17930526 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1255.060025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-nitrobenzaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrobenzaldehyde
CAS 555-16-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Nitrobenzaldehyde
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Nitrobenzaldehyde, Chloramphenicol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn 4-nitrobenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 151.12
Mængde 25 mg
Formel vægt 151,0269 g/mol