Få mere at vide
4-nitrobenzaldehyd-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrobenzaldehyde-d4 |
| CAS | 1020718-72-2 |
| Molekylær formel | C7 2H4 H N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C=O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.14 |
| Formel vægt | 155.0521 |