Få mere at vide
4-nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30472356
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30472356 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30472356 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4917705G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitroaniline
CAS 100-01-6
Molekylær formel C6 H6 N2 O2
Mængde 5 g
Synonym Benzenamine, 4-nitro-, Aniline, p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzenamine, 1-Amino-4-nitrobenzene, 4-Amino-1-nitrobenzene, 4-Aminonitrobenzene, 4-Nitro-1-aminobenzene, 4-Nitroaniline, 4-Nitrophenylamine, Azoamine Red Zh, C.I. 37035, C.I. Azoic Diazo Component 37, C.I. Developer 17, Developer P, Devol Red GG, Fast Red 2G Base, Fast Red Base 2J, Fast Red Base GG, Fast Red GG Base, Fast Red MP Base, Fast Red P Base, NSC 9797, Naphtoelan Red GG Base, Nitrazol CF extra, PNA, Red 2G Base, Shinnippon Fast Red GG Base, p-Aminonitrobenze, p-Aminonitrobenzene, p-Nitraniline, p-Nitroaniline, p-Nitrophenylamine
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
SMIL Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-nitroanilin
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Formel vægt 138.0429