Få mere at vide
4-Nitroaniline, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15871761
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15871761 1 kg
15861761 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15871761 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8222921000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-01-6
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 138.12
Tekniske data
Smeltepunkt 148°C
Tæthed 1.44 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt >331°C/1013 hPa (Decomposition)
MDL nummer MFCD00007858
Mængde 1 kg
Synonym 4-Nitroaniline, p-Nitraniline, 4-Nitroaniline