Få mere at vide
4-Nitroaniline, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10538250 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glass Jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10538250 100 g Glass Jar 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10538250 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/2600/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 100-01-6
Smeltepunkt 146°C
Farve Yellow
pH . 7
Kogepunkt 332°C
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C6H6N2O2
MDL nummer MFCD00007858
Mængde 100 g
Synonym p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
InChI nøgle TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 4-nitroaniline
Molekylvægt (g/mol) 138.13
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
Formel vægt 138.13g/mol
Damptryk 1mmHg 142
Fysisk form Solid