Få mere at vide
4-Nitroaniline, ≥99.0% (HPLC), Solstice
Artikelnummer. 15696900 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15696900 25 g Glass bottle 25g
15686900 100 g Glass bottle 100g
15606910 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15696900 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 7268025G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Matrix substance for MALDI-MS,≥99.0% (HPLC)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-01-6
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD00007858
InChI nøgle TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
IUPAC navn 4-nitroaniline
SMIL NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitroaniline
Smeltepunkt 146°C to 149°C
Farve Yellow
Tæthed 1.44 g/cm3
pH 7
Kogepunkt 260°C
Emballage Glass bottle
Lineær formel O2NC6H4NH2
Mængde 25 g
FN nummer UN1661
Beilstein 508690
Formel vægt 138.12g/mol
Procent renhed ≥99.0% (HPLC)
Fysisk form Crystals