Få mere at vide
4-nitroanilin, 98%
Artikelnummer. 11424183
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424183 5000 g 5000g
11414183 250 g 250g
11404183 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424183 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10369.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-01-6 | C6H6N2O2 | 138,13 g/mol
p-Nitroanilin er en almindelig kromofor og potentielt nyttig syntetisk reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
p-Nitroanilin er en almindelig kromofor og potentielt nyttig syntetisk reagens.
Opløselighed Opløseligt
i varmt vand og alkohol
Bemærkninger
°Opbevares ved 4 C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-01-6
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD00007858
InChI nøgle TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
IUPAC navn 4-nitroanilin
SMIL NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitroaniline
Smeltepunkt 147 °C til 149 °C
Tæthed 1.437
Kogepunkt 260 °C (100 mmHg)
Flammepunkt 165 °C (329 °F)
Lugt Amin-lignende
Mængde 5000 g
FN nummer UN1661
Beilstein 508690
Merck Index 14,6584
Opløselighedsinformation Opløselig i varmt vand og alkohol
Formel vægt 138.13
Procent renhed 98%