Få mere at vide
4-Nitroaniline-2,3,5,6-D4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitroaniline-2,3,5,6-D4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i1D,2D,3D,4D |
| Formel vægt | 142.068 |