missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Nitro Propofol, TRC

Artikelnummer. 30464669
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464669 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464669 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN51980010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1576-14-3
Molekylær formel C12H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 223.27
Synonym 4-Nitro-2,6-diisopropylphenol, 2,6-Bis(1-methylethyl)-4-nitro-phenol, 2,6-Diisopropyl-4-nitrophenol
IUPAC navn 4-nitro-2,6-di(propan-2-yl)phenol
SMIL CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)[N+](=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Nitro Propofol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO3/c1-7(2)10-5-9(13(15)16)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8,14H,1-4H3
Formel vægt 223.1208
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.