Få mere at vide
4-Nitro-o-xylene, 99%
Artikelnummer. p-7044227
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357405
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05342.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 99-51-4 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-51-4
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00007268
InChI nøgle HFZKOYWDLDYELC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-o-xylene, p-nitro-o-xylene, o-xylene, 4-nitro, benzene, 1,2-dimethyl-4-nitro, para-nitro-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-dimethylbenzene, 1,2-dimethyl-4-nitrobenzol, 3,4-dimethylnitrobenzene, ccris 3118
PubChem CID 7440
IUPAC navn 1,2-dimethyl-4-nitrobenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-o-xylene
Smeltepunkt 27°C to 31°C
Tæthed 1.136
Kogepunkt 255°C to 257°C
Mængde 100 g
Brydningsindeks 1.556
FN nummer UN3447
Beilstein 2043245
Formel vægt 151.17
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitro-o-xylene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Nitro-o-xylene