Få mere at vide
4-Nitro-o-xylene, 99%
Artikelnummer. 11367405
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367405 500 g 500g
11357405 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05342.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 99-51-4 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-51-4
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00007268
InChI nøgle HFZKOYWDLDYELC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-o-xylene, p-nitro-o-xylene, o-xylene, 4-nitro, benzene, 1,2-dimethyl-4-nitro, para-nitro-ortho-xylene, 3,4-dimethyl-1-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-dimethylbenzene, 1,2-dimethyl-4-nitrobenzol, 3,4-dimethylnitrobenzene, ccris 3118
PubChem CID 7440
IUPAC navn 1,2-dimethyl-4-nitrobenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-o-xylene
Smeltepunkt 27°C to 31°C
Tæthed 1.136
Mængde 500 g
Brydningsindeks 1.556
FN nummer UN3447
Beilstein 2043245
Kogepunkt 255°C to 257°C
Formel vægt 151.17
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.