Få mere at vide
4-Nitro-o-phenylendiamin, 98%
Product Code. 10376930 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10376930 500 g Glasflaske 500g
10294810 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10376930 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 148845000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Add to basket
CAS: 99-56-9 | C6H7N3O2 | 153,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-56-9
Molekylær formel C6H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007724
InChI nøgle RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
PubChem CID 5111791
ChEBI CHEBI:67116
IUPAC navn 4-nitrobenzen-1,2-diamin
SMIL NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-o-phenylenediamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 196,0 °C til 201,0 °C
Farve Brun-Rød
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H3(NH2)2
Mængde 500 g
Beilstein 13, 29
Merck Index 15, 6710
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,2 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløseligt i en akus opløsning af saltsyre, 20 g/L aceton (20 °C)
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver