Få mere at vide
4-Nitro-o-phenylendiamin, 97%
Artikelnummer. 11331677
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331677 500 g 500g
11321677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04693.36
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 99-56-9 | C6H7N3O2 | 153,14 g/mol
4-Nitro-o-phenylendiamin bruges til at studere in vitro-aktiveringen af 4-nitro-o-phenylendiamin til et potent mutagen i Salmonella typhimurium-stamme TA98
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Nitro-o-phenylendiamin bruges til
at studere in vitro-aktiveringen af 4-nitro-o-phenylendiamin til et potent mutagen i Salmonella typhimurium-stamme TA98.
Opløselighed
°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 99-56-9
Molekylær formel C6H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007724
InChI nøgle RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
PubChem CID 5111791
ChEBI CHEBI:67116
IUPAC navn 4-nitrobenzen-1,2-diamin
SMIL NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 199 °C til 203 °C
Mængde 500 g
Beilstein 608106
Merck Index 14,6623
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (1,2 g/L ved 20 °C).
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.