Få mere at vide
4-Nitro-o-phenylendiamin, 97%
Artikelnummer. 11321677
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321677 100 g 100g
11331677 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04693.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 99-56-9 | C6H7N3O2 | 153,14 g/mol
4-Nitro-o-phenylendiamin bruges til at studere in vitro-aktiveringen af 4-nitro-o-phenylendiamin til et potent mutagen i Salmonella typhimurium-stamme TA98
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Nitro-o-phenylendiamin bruges til
at studere in vitro-aktiveringen af 4-nitro-o-phenylendiamin til et potent mutagen i Salmonella typhimurium-stamme TA98.
Opløselighed
°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-56-9
Molekylær formel C6H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00007724
InChI nøgle RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
PubChem CID 5111791
ChEBI CHEBI:67116
IUPAC navn 4-nitrobenzen-1,2-diamin
SMIL NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-o-phenylenediamine
Smeltepunkt 199°C to 203°C
Mængde 100 g
Beilstein 608106
Merck Index 14,6623
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water (1.2g/L at 20°C).
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97%