Få mere at vide
4-Nitro-m-phenylendiamin, 95%
Artikelnummer. 11308655
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11308655 10 g 10g
11318655 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11308655 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12166.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 5131-58-8 | C6H7N3O2 | 153,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5131-58-8
Molekylær formel C6H7N3O2
Molekylvægt (g/mol) 153.14
MDL nummer MFCD00025289
InChI nøgle DPIZKMGPXNXSGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-m-phenylenediamine, 4-nitro-1,3-phenylenediamine, 2,4-diaminonitrobenzene, 1,3-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,3-benzenediamine, 1,3-diamino-4-nitrobenzene, m-phenylenediamine, 4-nitro, 3-amino-4-nitrophenylamine, 4-nitro-1,3-fenylendiamin, unii-0d5u5ew62z
PubChem CID 21208
IUPAC navn 4-nitrobenzen-1,3-diamin
SMIL NC1=CC=C(C(N)=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-m-phenylenediamine
Smeltepunkt 156 °C til 160 °C
Mængde 10 g
Beilstein 2094904
Formel vægt 153.14
Procent renhed 95%