Få mere at vide
4-Nitro Lenalidomid, TRC
Artikelnummer. 30476842
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476842 100 mg
30465648 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30476842 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN496395100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 827026-45-9
Molekylær formel C13 H11 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 289.24
Synonym 2,6-Piperidinedione, 3-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-, 3-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1-oxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)piperidine-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, 4-Nitro Lenalidomide
IUPAC navn 3-(7-nitro-3-oxo-1H-isoindol-2-yl) piperidin-2,6-dione
SMIL [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H11N3O5/c17-11-5-4-10(12(18)14-11)15-6-8-7(13(15)19)2-1-3-9(8)16(20)21/h1-3,10H,4-6H2,(H,14,17,18)
Formel vægt 289.0699