Få mere at vide
4-nitro-L-phenylalanin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10630095
Skift visning
Mængde:
1 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10630095 1 g 1g
10376764 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10630095 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC02057DA
Kemiske identifikatorer
CAS 949-99-5
Molekylær formel C9H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 210.19
InChI nøgle GTVVZTAFGPQSPC-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-nitro-l-phenylalanine, h-phe 4-no2-oh, s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, 4-nitro-3-phenyl-l-alanine, l-4-nitrophenylalanine, p-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, p-nitrophenylalanine, l-phenylalanine, 4-nitro, l-4-no2-phe-oh
PubChem CID 13706
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-nitrophenyl)propansyre
SMIL N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 210.19
Procent renhed 97%