Få mere at vide
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate, 98%
Artikelnummer. 11383326
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383326 5 g 5g
11373326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12709.06
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 207591-86-4 | C9H12N2O5 | 228.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207591-86-4
Molekylær formel C9H12N2O5
Molekylvægt (g/mol) 228.204
MDL nummer MFCD00051221
InChI nøgle OLZDHJRNUIXKLU-QRPNPIFTSA-N
Synonym 4-nitro-l-phenylalanine monohydrate, 4-nitro-l-phenylalanine hydrate, s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid hydrate, h-phe 4-no2-oh.h2o, 2s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid hydrate, 4-nitro-l-phenylalanin hydrate, phenylalanine, 4-nitro-hydrate, l-phenylalanine, 4-nitro-, monohydrate, 4-nitro-l-phenylalnine, pubchem12061
PubChem CID 2734751
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-nitrophenyl)propansyre;hydrat
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)[N+](=O)[O-].O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate
Smeltepunkt 236°C to 239°C (decomposition)
Beilstein 2809673
Mængde 5 g
Formel vægt 228.21 (210.19 Anhydrous)
Optisk rotation +6.5° (c=1 in 5N HCl)
Procent renhed 98%