Få mere at vide
4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate, 98%
Artikelnummer. 11373326
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373326 1 g 1g
11383326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373326 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12709.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207591-86-4 | C9H12N2O5 | 228.204 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 207591-86-4
Molekylær formel C9H12N2O5
Molekylvægt (g/mol) 228.204
MDL nummer MFCD00051221
InChI nøgle OLZDHJRNUIXKLU-QRPNPIFTSA-N
Synonym 4-nitro-l-phenylalanine monohydrate, 4-nitro-l-phenylalanine hydrate, s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid hydrate, h-phe 4-no2-oh.h2o, 2s-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid hydrate, 4-nitro-l-phenylalanin hydrate, phenylalanine, 4-nitro-hydrate, l-phenylalanine, 4-nitro-, monohydrate, 4-nitro-l-phenylalnine, pubchem12061
PubChem CID 2734751
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-nitrophenyl)propansyre;hydrat
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)[N+](=O)[O-].O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-L-phenylalanine monohydrate
Smeltepunkt 236°C to 239°C (decomposition)
Beilstein 2809673
Mængde 1 g
Formel vægt 228.21 (210.19 Anhydrous)
Optisk rotation +6.5° (c=1 in 5N HCl)
Procent renhed 98%