Få mere at vide
4-Nitro-D-phenylalanine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411570
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411570 1 g 1g
15423577 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411570 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26959.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56613-61-7
Molekylær formel C9H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 210.19
MDL nummer MFCD00066016
InChI nøgle GTVVZTAFGPQSPC-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-nitro-d-phenylalanine, h-d-phe 4-no2-oh, p-nitro-d-phenylalanine, 2r-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, d-phenylalanine, 4-nitro, r-2-amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, d-4-nitrophe, ambotzhaa1044, pubchem13021, d-4-nitro phenylalanine
PubChem CID 679497
IUPAC navn 2-amino-3-(4-nitrophenyl)propansyre
SMIL NC(CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-D-phenylalanine
Mængde 1 g
Formel vægt 210.19
Procent renhed 98%