Få mere at vide
4-Nitro-benzenethanol, TRC
Artikelnummer. 30483659
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30483659 25 g
1 options
Artikelnummer. 30483659 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN50224025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-benzeneethanol
CAS 100-27-6
Molekylær formel C8H9NO3
Mængde 25 g
Synonym p-Nitro-phenethyl alcohol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-nitrobenzene, 2-(4-Nitrophenyl)-1-ethanol, 2-(4-Nitrophenyl)ethanol, 2-(4-Nitrophenyl)ethyl alcohol, 2-(p-Nitrophenyl)ethanol, 4-Nitrobenzeneethanol, 4-Nitrophenethanol, 4-Nitrophenethyl alcohol, NSC 55519, p-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenylethyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
SMIL OCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-(4-nitrophenyl)ethanol
Molekylvægt (g/mol) 167.16
Formel vægt 167.0582