missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Nitro Apremilast, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitro Apremilast |
| CAS | 2095036-40-9 |
| Molekylær formel | C20 H20 N2 O8 S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-4-nitro- (ACI), 2-[(1S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methylsulfonyl)ethyl]-4-nitro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), (S)-2-[1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-(methyl |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2O8S/c1-4-30-17-10-12(8-9-16(17)29-2)15(11-31(3,27)28)21-19(23)13-6-5-7-14(22(25)26)18(13)20(21)24/h5-10,15H,4,11H2,1-3H3/t15-/m1/s1 |
| SMIL | CCOc1cc(ccc1OC)[C@@H](CS(=O)(=O)C)N2C(=O)c3cccc(c3C2=O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-[(1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethyl]-4-nitroisoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 448.446 |
| Formel vægt | 448.094 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?