Få mere at vide
4-Nitro-alfa-toluensulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11435500
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435500 5 g 5g
11425500 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25794.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 4025-75-6 | C7H6ClNO4S | 235,638 g/mol
Det bruges som mellemprodukt i organiske synteser, lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som mellemprodukt i organiske
synteser, lægemidler.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4025-75-6
Molekylær formel C7H6ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 235.638
MDL nummer MFCD00034030
InChI nøgle CAXRPEAFHWDFTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl methanesulfonyl chloride, 4-nitrophenyl methanesulfonylchloride, 4-nitrobenzylsulfonyl chloride, 4-nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride, acmc-20afqe, pubchem21404, 4-nitrobenzyl sulfonyl chloride, 4-nitrobenzyl sulphonyl chloride, 4-nitrophenylmethanesulfonylchloride, chloro 4-nitrophenyl methyl sulfone
PubChem CID 2794642
IUPAC navn (4-nitrophenyl)methansulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 91 °C til 92 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 235.64
Procent renhed 97%