missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Nitro-5-desnitro Tinidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[2-(ethylsulfonyl)ethyl]-2-methyl-4-nitro-1H-imidazole |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O4S/c1-3-16(14,15)5-4-10-6-8(11(12)13)9-7(10)2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 247.0627 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?