missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Nitro-4’-aminodiphenyl Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitro-4'-aminodiphenyl Sulfone |
| CAS | 1948-92-1 |
| Molekylær formel | C12 H10 N2 O4 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Dapsone Impurity 15 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O4S/c13-9-1-5-11(6-2-9)19(17,18)12-7-3-10(4-8-12)14(15)16/h1-8H,13H2 |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-(4-nitrophenyl)sulfonylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 278.28 |
| Formel vægt | 278.0361 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?