missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Nitro-4’-acetylaminodiphenyl Sulfone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitro-4'-acetylaminodiphenyl Sulfone |
| CAS | 1775-37-7 |
| Molekylær formel | C14 H12 N2 O5 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O5S/c1-10(17)15-11-2-6-13(7-3-11)22(20,21)14-8-4-12(5-9-14)16(18)19/h2-9H,1H3,(H,15,17) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-[4-(4-nitrophenyl)sulfonylphenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.32 |
| Formel vægt | 320.0467 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?