Få mere at vide
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin (FLU-1), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1) |
| CAS | 393-11-3 |
| Molekylær formel | C7H5F3N2O2 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.12 |