Få mere at vide
4-Nitro-3-(trifluormethyl)anilin (FLU-1), TRC
Artikelnummer. 30482815
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30482815 100 g
1 options
Artikelnummer. 30482815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN587400100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 393-11-3
Molekylær formel C7 H5 F3 N2 O2
Mængde 100 g
Synonym 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Flutamide Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
SMIL Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-nitro-3-(trifluormethyl)anilin
Molekylvægt (g/mol) 206.12
Formel vægt 206.0303