Få mere at vide
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 320-47-8 |
| Molekylær formel | C8H3F3N2O2 |
| MDL nummer | MFCD01075729 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | [O-][N+](=O)C1=CC(=C(C=C1)C#N)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.12 |
| Procent renhed | 98% |