Få mere at vide
4-Nitro-2-phenoxyphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitro-2-phenoxyphenol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO4/c14-11-7-6-9(13(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H |
| Formel vægt | 231.0532 |