Få mere at vide
4-Nitro-2-phenoxyphenol, Mikromol™
Beskrivelse
4-Nitro-2-phenoxyphenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitro-2-phenoxyphenol |
| CAS | 70995-08-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Nitro-2-phenoxyphenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H9 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Nitro-2-phenoxyphenol, Nimesulide Imp. G (EP), Nimesulide Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO4/c14-11-7-6-9(13(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H |
| SMIL | Oc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-nitro-2-phenoxyphenol |
| Vis mere |