Få mere at vide
4-Nitro-2-phenoxyphenol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049668
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049668 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049668 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0378.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Nitro-2-phenoxyphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-2-phenoxyphenol
CAS 70995-08-3
Analyt- eller komponentnavne 4-Nitro-2-phenoxyphenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H9 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Nitro-2-phenoxyphenol, Nimesulide Imp. G (EP), Nimesulide Impurity G
InChI formel InChI=1S/C12H9NO4/c14-11-7-6-9(13(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H
SMIL Oc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-nitro-2-phenoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 231.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 231.0532 g/mol