missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Nitro-2-phenoxyaniline, TRC

Artikelnummer. 30464902
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464902 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464902 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN496975500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-2-phenoxyaniline
CAS 5422-92-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H10 N2 O3
Mængde 500 mg
Synonym 4-Nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O3/c13-11-7-6-9(14(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,13H2
SMIL Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-nitro-2-phenoxyaniline
Molekylvægt (g/mol) 230.22
Formel vægt 230.0691
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.