Få mere at vide
4-Nitro-2-phenoxyaniline, Mikromol™
Beskrivelse
4-Nitro-2-phenoxyaniline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitro-2-phenoxyaniline |
| CAS | 5422-92-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Nitro-2-phenoxyaniline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H10 N2 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Nitro-2-phenoxyaniline, Nimesulide Imp. D (EP), Nimesulide Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O3/c13-11-7-6-9(14(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,13H2 |
| SMIL | Nc1ccc(cc1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-nitro-2-phenoxyaniline |
| Vis mere |