Få mere at vide
4-Nitro-2,3-lutidin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30472384
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30472384 1 g
1 options
Artikelnummer. 30472384 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4964501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
CAS 37699-43-7
Molekylær formel C7 H8 N2 O3
Mængde 1 g
Synonym Pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-Lutidine, 4-nitro-, 1-oxide (7CI), 2,3-Dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide, 4-Nitro-2,3-dimethylpyridine N-oxide
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3
SMIL Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.0535