Få mere at vide
4-nitro-2,3-lutidin-N-oxid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11946421 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11946421 5 g 5g
11956421 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946421 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441980050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 37699-43-7
Molekylær formel C7H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00065172
InChI nøgle CFMTVTYBZMKULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dimethyl-4-nitropyridine-n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine n-oxide, 4-nitro-2,3-lutidine-n-oxide, pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 4-nitro-2,3-lutidine n-oxide, 4-nitro-2,3-dimethylpyridine n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
PubChem CID 148223
IUPAC navn 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium
SMIL CC1=C(C)[N+]([O-])=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-2, 3-lutidine N-oxide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 94 °C til 96 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitro-2,3-lutidine N-oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.