Få mere at vide
4-nitro-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10389607 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10389607 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10389607 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430160050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 2075-46-9 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-1H-pyrazole
CAS 2075-46-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 161,0 °C til 162,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H3N3O2
MDL nummer MFCD00159626
Mængde 5 g
Synonym 4-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 4-nitro, pyrazole, 4-nitro, 4-nitropyrrazole, 4-nitropyrazol, 4-nitro-pyrazole, 4-no2-pyrazole, 4-nitro-1h-pyrazol, 1h-pyrazole-4-nitro, pubchem14984
InChI nøgle XORHNJQEWQGXCN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][N+](=O)C1=CNN=C1
IUPAC navn 4-nitro-lH-pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 113.08
PubChem CID 16376
Formel vægt 113.08
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitro-1H-pyrazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.