Få mere at vide
4-nitro-1H-pyrazol-3-carboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366659
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366659 10 g 10g
11356659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366659 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26224.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 5334-40-7 | Molekylformel: C4H3N3O4 | Molekylvægt: 157,085 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5334-40-7
Molekylær formel C4H3N3O4
Molekylvægt (g/mol) 157.085
MDL nummer MFCD00090899
InChI nøgle ZMAXXOYJWZZQBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitropyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-3-pyrazolecarboxylic acid, 4-nitro-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro, 4-nitro-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-hydroxynitroso-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, nitropyrazolecarboxylic
PubChem CID 219739
SMIL C1=NNC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Smeltepunkt ∼195 °C (dekomponering)
Mængde 10 g
Formel vægt 157.08
Procent renhed 98%