Få mere at vide
4-Nitro-1H-imidazol, TRC
Artikelnummer. 30135386
Skift visning
Mængde:
10 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135386 250 g
30008419 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN496220250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3034-38-6
Molekylær formel C3 H3 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 113.07
Synonym Metronidazole Imp. B (EP), 5-Nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-1H-imidazole, 4(or 5)-Nitroimidazole, 1H-4-Nitroimidazole, 1H-5-Nitroimidazole, 4(5)-Nitroimidazole, 4-Nitroimidazole, 5-Nitroimidazole, NSC 50359
IUPAC navn 4-nitro-1H-imidazol
SMIL [O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitroimidazole
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Formel vægt 113.0225