Få mere at vide
4-Nitro-1,3-diaminobenzen, TRC
Artikelnummer. 30478432
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30478432 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30478432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN491795100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitro-1,3-phenylenediamine
CAS 5131-58-8
Molekylær formel C6 H7 N3 O2
Mængde 100 mg
Synonym 4-Nitro-1,3-phenylenediamine, m-Phenylenediamine','4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 4-Nitro-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-nitrobenzene, 2,4-Diaminonitrobenzene, 4-Nitro-1,3-diaminobenzene, 4-Nitro-m-phenylenediamine, C.I. 76030, NSC 9575
InChI formel InChI=1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H,7-8H2
SMIL Nc1ccc(c(N)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-nitrobenzen-1,3-diamin
Molekylvægt (g/mol) 153.139
Formel vægt 153.054