Få mere at vide
4-Nitro-1,2,3-triazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitro-1,2,3-triazole |
| CAS | 84406-63-3 |
| Molekylær formel | C2 H2 N4 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-Nitro-1,2,3-triazole, 4-Nitro-2H-1,2,3-]triazole |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2N4O2/c7-6(8)2-1-3-5-4-2/h1H,(H,3,4,5) |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cn[nH]n1 |
| IUPAC navn | 4-nitro-2H-triazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.06 |
| Formel vægt | 114.0178 |