Få mere at vide
4-(N-Succinimidylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15419405
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15419405 1 g 1g
15429405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419405 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51909.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1449132-28-8
Molekylær formel C17H22BNO4
Molekylvægt (g/mol) 315.18
MDL nummer MFCD16294531
InChI nøgle RGQNAHQTQMHHTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-pyrrolidine-2,5-dione, 4-succinimidylmethylbenzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl pyrrolidine-2,5-dione, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl pyrrolidine-2,5-dione, amtb239
PubChem CID 71306531
IUPAC navn 1-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]pyrrolidine-2,5-dione
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2C(=O)CCC2=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(N-Succinimidylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 315.17
Procent renhed 95%