Få mere at vide
4-(N-Succinimidylcarboxy)benzophenon, TRC
Artikelnummer. 30424258
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30424258 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30424258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS69028325MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(N-Succinimidylcarboxy)benzophenone
CAS 91990-88-4
Molekylær formel C18 H13 N O5
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H13NO5/c20-15-10-11-16(21)19(15)24-18(23)14-8-6-13(7-9-14)17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2
SMIL O=C(ON1C(=O)CCC1=O)c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 4-benzoylbenzoat
Molekylvægt (g/mol) 323.3
Formel vægt 323.0794