Få mere at vide
4-n-Propylpiperidine, 95%
Artikelnummer. 15453317
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453317 250 mg 250mg
11495580 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25848.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22398-09-0 | C8H17N | 127.231 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22398-09-0
Molekylær formel C8H17N
Molekylvægt (g/mol) 127.231
MDL nummer MFCD00023151
InChI nøgle RQGBFVLTFYRYKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-propylpiperidine, piperidine, 4-propyl, 4-propyl-piperidine, pubchem2452, 4-prop-1-yl piperidine, 5-20-04-00208 beilstein handbook reference
PubChem CID 31169
IUPAC navn 4-propylpiperidin
SMIL CCCC1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propylpiperidine
Tæthed 0.864
Kogepunkt 178°C to 180°C
Flammepunkt 48°C (118°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.453
Mængde 250 mg
FN nummer UN2733
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 127.23
Procent renhed 95%