Få mere at vide
4-n-propylcyclohexanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409023
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409023 25 g 25g
11419023 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409023 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11126.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40649-36-3 | C9H16O | 140.226 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40649-36-3
Molekylær formel C9H16O
Molekylvægt (g/mol) 140.226
MDL nummer MFCD00058690
InChI nøgle NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propylcyclohexanone, 4-n-propylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-propyl, 4-propyl-1-cyclohexanone, 4-propylcyclohexanon, 4-propyl-cyclohexanone, pubchem14023, acmc-1arvj, 4beta-propylcyclohexanone, 4-n-propyl-cyclohexanone
PubChem CID 142482
IUPAC navn 4-propylcyclohexan-1-on
SMIL CCCC1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propylcyclohexanone
Tæthed 0.91
Kogepunkt 115°C (36 mmHg)
Flammepunkt 86°C (186°F)
Brydningsindeks 1.4535
Mængde 25 g
Beilstein 2076023
Formel vægt 140.23
Procent renhed 99%