missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-n-propylacetofenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-n-Propylacetophenone |
| CAS | 2932-65-2 |
| Molekylær formel | C11H14O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1-(4-Propylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-propylbenzene, 4'-Propylacetophenone, Methyl 4-propylphenyl ketone, NSC 172873, p-Propylacetophenone, p-n-Propylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCc1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(4-propylphenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.23 |
| Formel vægt | 162.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?