Få mere at vide
4-n-propylacetofenon, TRC
Artikelnummer. 30420674
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30420674 50 g
1 options
Artikelnummer. 30420674 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83225050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propylacetophenone
CAS 2932-65-2
Molekylær formel C11H14O
Mængde 50 g
Synonym 1-(4-Propylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-propylbenzene, 4'-Propylacetophenone, Methyl 4-propylphenyl ketone, NSC 172873, p-Propylacetophenone, p-n-Propylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C11H14O/c1-3-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)12/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCCc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC navn 1-(4-propylphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Formel vægt 162.1045