Få mere at vide
4-n-Propoxypiperidine, 95%
Artikelnummer. 11469740
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469740 1 g 1g
11459740 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469740 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50976.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88536-11-2 | C8H17NO | 143.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88536-11-2
Molekylær formel C8H17NO
Molekylvægt (g/mol) 143.23
MDL nummer MFCD06248727
InChI nøgle VOWMRECKIQVVPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propoxy-piperidine, 4-n-propoxypiperidine, 4-propyloxypiperidine, 4-n-propoxypiperidin, acmc-20ambz, 4-piperidyl propyl ether, 4-piperidinyl propyl ether, piperidine, 4-propoxy-, hydrochloride
PubChem CID 11492037
IUPAC navn 4-propoxypiperidin
SMIL CCCOC1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propoxypiperidine
Mængde 1 g
Formel vægt 143.23
Procent renhed 95%