Få mere at vide
4-n-Propoxyphenol, 98%
Artikelnummer. 11405926
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405926 25 g 25g
11495916 5 g 5g
11415926 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405926 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22266.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18979-50-5 | C9H12O2 | 152,193 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18979-50-5
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.193
MDL nummer MFCD00002335
InChI nøgle KIIIPQXXLVCCQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 4-propoxy, 4-n-propoxyphenol, p-propoxyphenol, phenol, p-propoxy, hydroquinone monopropyl ether, p-propoxy phenol, 4-propyloxyphenol, 4-propoxy-phenol, pubchem13204, para-propoxyphenol
PubChem CID 29352
IUPAC navn 4-propoxyphenol
SMIL CCCOC1=CC=C(C=C1)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-n-Propoxyphenol
Smeltepunkt 55°C to 58°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Formel vægt 152.19
Procent renhed 98%