Få mere at vide
4-(N-Phthalimidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15459685
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15459685
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H52267.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138500-87-5
Molekylær formel C21H22BNO4
Molekylvægt (g/mol) 363.22
MDL nummer MFCD02179489
InChI nøgle ZLSIUDAKDAXZRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-phthalimidomethylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 4-phthalimidomethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl isoindole-1,3-dione, 4-phtalimidomethylphenyl boronic acid, pinacol ester, 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl isoindoline-1,3-dione, 2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl, amtb270
PubChem CID 2773565
IUPAC navn 2-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]isoindole-1,3-dione
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(N-Phthalimidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 5 g
Formel vægt 363.22
Procent renhed 95%