Få mere at vide
4-n-Pentylphenylacetylen, 97%
Artikelnummer. 15467418
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467418 2 g 2g
15477418 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60913.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79887-10-8 | C13H16 | 172,27 g/mol
4-n-Pentylphenylacetylen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-n-Pentylphenylacetylen anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på køl. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79887-10-8
Molekylær formel C13H16
Molekylvægt (g/mol) 172.27
MDL nummer MFCD00173884
InChI nøgle APGNXGIUUTWIRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-pentylphenylacetylene, 4-pentylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-pentyl-benzene, 1-eth-1-ynyl-4-pentylbenzene, benzene, 1-ethynyl-4-pentyl, 4-amylphenylacetylene, 4-ethynylpentylbenzene, acmc-209pid, 4-pentylphenyl acetylene
PubChem CID 2775131
IUPAC navn 1-ethynyl-4-pentylbenzen
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Pentylphenylacetylene
Tæthed 0.885
Kogepunkt 172°C
Flammepunkt 103°C (217°F)
Brydningsindeks 1.523
Mængde 2 g
Formel vægt 172.27
Procent renhed 97%